Principaux documents
903213
Sigma-Aldrich
(2-Pyrenyl)benzenebutenoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H18O2
Poids moléculaire :
362.42
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description générale
Linker molecule for conjugation of biomolecules to graphene.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable