AB3098
Anti-Orexin-A Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-NRCLP1, Anti-OX, Anti-PPOX
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
feline, rat, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPOX(5498)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Circadian Rhythm & Sleep
Immunohistochemistry: Frozen 4% PFA tissue with ABC detection {Wagner et al 2000}.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable