AB3092
Anti-Orexin-1 Receptor Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
OX1R, Hypocretin Receptor 1
641,00 $
About This Item
641,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HCRTR1(3061)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Circadian Rhythm & Sleep
ELISA: 1:10,000 -1:100,000 against 50-100 ng/wel immunogen peptide.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Hypothalamus
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable