Documents
AB2261
Sigma-Aldrich
Anti-Tbr1 Antibody
from chicken, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
T-box, brain, 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
opossum (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Tbr1(21375)
Description générale
Tbr1 gene is a member of a conserved family of genes that share a common DNA-binding domain, the T-box. Les gènes T-box codent des facteurs de transcription impliqués dans la régulation des processus développementaux. Tbr1, a putative transcription factor known to be expressed in post-mitotic neurons, has been found highly expressed in glutamatergic early-born cortical neurons. A similar protein has been disrupted in mice and shown to be critical for early cortical development, and causes loss of projection neurons in the olfactory bulbs and olfactory cortex. The C-terminal region the Tbr1 derived protein was found to be necessary and sufficient for association with the guanylate kinase domain of calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase.
Spécificité
This antibody recognizes Tbr1.
Immunogène
KLH-conjugated linear peptide corresponding to mouse Tbr1.
Épitope : interne
Application
Analyse par immunohistochimie : 1:100 dilution from a previous lot detected Tbr1 in mouse frontal cortex tissue.
Anti-Tbr1 Antibody is an antibody against Tbr1 for use in WB, IH.
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Qualité
µµ
Description de la cible
~ 68 kDa is observed; however, UniProtKB/Swiss-Prot entry Q64336 (TBR1_MOUSE) lists a mass of 73.941 kDa
Forme physique
Produit purifié par affinité
Purified chicken polyclonal in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4, 150 mM NaCl) with 0.05% sodium azide.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Leslie E W LaConte et al.
Human genetics, 137(3), 231-246 (2018-02-11)
Deletion and truncation mutations in the X-linked gene CASK are associated with severe intellectual disability (ID), microcephaly and pontine and cerebellar hypoplasia in girls (MICPCH). The molecular origin of CASK-linked MICPCH is presumed to be due to disruption of the
Shama Parween et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 11, 415-415 (2018-01-10)
The nutrient responsive O-GlcNAcylation is a dynamic post-translational protein modification found on several nucleocytoplasmic proteins. Previous studies have suggested that hyperglycemia induces the levels of total O-GlcNAcylation inside the cells. Hyperglycemia mediated increase in protein O-GlcNAcylation has been shown to
Se-Jin Yoon et al.
Nature methods, 16(1), 75-78 (2018-12-24)
The differentiation of pluripotent stem cells in three-dimensional cultures can recapitulate key aspects of brain development, but protocols are prone to variable results. Here we differentiated multiple human pluripotent stem cell lines for over 100 d using our previously developed
Shinsuke Shibata et al.
Frontiers in neural circuits, 13, 29-29 (2019-05-28)
Recent improvements in correlative light and electron microscopy (CLEM) technology have led to dramatic improvements in the ability to observe tissues and cells. Fluorescence labeling has been used to visualize the localization of molecules of interest through immunostaining or genetic
Mamunur Rashid et al.
Development (Cambridge, England), 144(21), 4002-4014 (2017-09-25)
Paxillin and Hic-5 are homologous focal adhesion adaptor proteins that coordinate cytoskeletal rearrangements in response to integrin signaling, but their role(s) in cortical development are unknown. Here, we find that Hic-5-deficient mice are postnatal viable with normal cortical layering. Mice