AB1876-I
Anti-VEGF-A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
VEGF-A, Vascular endothelial growth factor A, VEGF-A, Vascular permeability factor, VPF
622,00 $
About This Item
622,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Vegfa(22339)
rat ... Vegfa(83785)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Metabolic Hormones & Receptors
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected VEGF-A in 10 µg of mouse lung tissue lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable