AB16503
Anti-Apaf-1 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Apoptosis Protease-activating Factor 1
494,00 $
About This Item
494,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APAF1(317)
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Human heart tissue lysate can be used as positive control and a 130 kDa band should be detected.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable