AB15894
Anticorps anti-Tbr2
from chicken, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Eomesodermin homolog, T-box brain protein 2, T-brain-2, TBR-2, Tbr2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgY
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EOMES(8320)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- Analyse par immunohistochimie (paraffine) : une dilution au 1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter le transporteur Tbr2 dans des coupes de tissu cérébral de souris.
- Remarque : il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales, car les échantillons et les conditions expérimentales peuvent varier selon les utilisateurs.
Neurosciences
Neurosciences du développement
Qualité
Analyse par western blotting : une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter la Tbr2 dans des lysats de tissu cérébral E13-E14 de souris.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Lysat de cerveau de souris E13-14.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable