AB1570W
Anti-GABA Transporter-1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
GAT-1
517,00 $
About This Item
517,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rabbit, mouse, monkey, human, rat, feline
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC6A1(6529)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3