Principaux documents
492426
Sigma-Aldrich
DL-Leucine-d10
98 atom % D
Synonyme(s) :
DL-Leucine-2,3,3,4,5,5,5,5′,5′,5′-d10
1 G
1 430,00 $
1 430,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
1 430,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)2CDCD2CD(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 430,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
293-296 °C (subl.) (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3,3D2,4D,5D
Clé InChI
ROHFNLRQFUQHCH-SHJFKSRGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable