AB15452
Anti-MAP2 Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
Synonyme(s) :
Microtubule associated protein 2
622,00 $
About This Item
622,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-MAP2 Antibody, Chemicon®, from chicken
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Map2(17756)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry: 1:1000-1:2,000 using 2% paraformaldehyde fixed cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurofilament & Neuron Metabolism
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable