AB1534
Anti-Brain Derived Neurotrophic Factor Antibody
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
brain-derived neurotrophic factor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Adéquation
not suitable for activity/function inhibition
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BDNF(627)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
1:1000-1:2000 dilution of a previous lot was used in immunohistochemistry (see suggested protocol).
ELISA:
1:1000-1:2000 dilution of a previous lot was used in ELISA.
Bioassay:
Does not inhibit BDNF biological activity.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Neuroinflammation & Pain
Qualité
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected BDNF on 10 µg of mouse brain lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Brain tissue
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash