Principaux documents
AAWP29325
Millipore
membrane MF-Millipore
pore size 0.8 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.8 µm, 293 mm, white, plain
25 EA
952,00 $
952,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 EA
952,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
952,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Paramètres
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
293 mm
Épaisseur
180 μm
Extractibles par gravimétrie
4%
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.8 μm pore size
82 % porosity
Point de bulle
≥1.10 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Autres remarques
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3