Principaux documents
9820-OP
Sigma-Aldrich
Eau
OmniPur® Grade, Sterile, Nuclease Free, Low Endotoxin
Synonyme(s) :
Water
About This Item
Formule linéaire :
H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
Beilstein:
2050024
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
50202301
Nomenclature NACRES :
NA.21
pb:
100 °C (lit.)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
clear colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Chaîne SMILES 
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Molecular biology grade.
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Sterility: To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 7
1 of 7