Documents
9710-OP
Millipore
Xylene Cyanol FF
OmniPur® Grade
Synonyme(s) :
OmniPur® Xylene Cyanol FF
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
blue-green
Conditions d'expédition
ambient
InChI
1S/C25H28N2O6S2.Na/c1-4-26-23-9-5-19(13-17(23)2)11-12-27-24-10-6-20(14-18(24)3)15-21-7-8-22(34(28,29)30)16-25(21)35(31,32)33;/h5-10,13-16,26H,4,11-12H2,1-3H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/b20-15+,27-24?;
Clé InChI
UQGVMAOBDMCVOQ-PULQMKEHSA-M
Description générale
Tracking dye for DNA gels. Molecular biology grade.
Specifications:
Moisture (H2O): 10% max
Molar absorptivity Em (614 nm, methanol): 30000 min
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable