Principaux documents
96100010
Millipore
Vantage L Column Tube Extension Kit
1 EACH
872,00 $
872,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
872,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
872,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Vantage
Technique(s)
protein purification: suitable
Diamètre
4.4 cm (1.7 in.)