Principaux documents
96100009
Millipore
Vantage L Column Tube Extension Kit
1 EACH
528,00 $
528,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
528,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
528,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Vantage
Niveau de qualité
Technique(s)
protein purification: suitable
Diamètre
3.2 cm (1.3 in.)