Principaux documents
946627
Supelco
Hand pump ball
for use with solvent withdrawal systems
Synonyme(s) :
red pump ball, pump ball with connector
1 PKG
711,00 $
711,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 PKG
711,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Nomenclature NACRES :
NB.51
711,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Compatibilité
for use with solvent withdrawal systems
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
no temp limit
Description générale
If withdrawal system parts are lost or damaged,  spare parts are available, e.g. hand pump balls for our withdrawal systems. This pump ball is equipped with a rapid-action connector for the manual withdrawal system 1.01123.0001.
with rapid-action connector