Principaux documents
902451
Supelco
Stainless steel-coated PTFE tube (80 cm)
rapid-action connectors (1x coupling, 1x nipple)
Synonyme(s) :
Tube VA/PTFE, 80 cm, con-nip
1 UNIT
2 820,00 $
2 820,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 UNIT
2 820,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
2 820,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
To meet our customers’ individual installation requirements resulting from their specific operating environments, we offer tubings with different endings. The tubing range also includes a stainless steel coated PTFE-tube (length: 80 cm) with nipple (male) Type 21 and connector (female) Type 21.
with 2 rapid-action connectors (1x coupling, 1x nipple)