Principaux documents
869031-M
Sigma-Aldrich
Chorionic Gonadotropin, Human Urine, Iodination Grade
Synonyme(s) :
Chorionic Gonadotropin, Human Urine, Iodination Grade
100 μG
212,00 $
212,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
212,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
212,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 2216
Stérilité
non-sterile
Essai
>99% (weight)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: soluble
Température de stockage
−20°C
Description générale
Native, human chorionic gonadotropin from urine. Glycoprotein hormone synthesized by chorionic tissue of the placenta and found in urine during pregnancy. Also present in body fluids of patients with trophoblastic disease and ovarian tumors. Immunopotency: ≥10,000 IU/mg (WHO 3rd IS 75/537).
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
Lyophilized solid containing 25 mM NH₄HCO₃.
Notes préparatoires
Prepared from urine that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Informations légales
Customers in Europe may require an import licence to purchase this product.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3