Principaux documents
8.56087
Sigma-Aldrich
Cysteamine 4-methoxytrityl resin
Novabiochem®
1 G
259,00 $
5 G
1 030,00 $
25 G
4 140,00 $
259,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
259,00 $
5 G
1 030,00 $
25 G
4 140,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
259,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
beads
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Resin for the synthesis of peptidyl-aminoethylthiols by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 01-64-0086
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.20 - 1.30 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Teh polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 200 - 400 mesh.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable