Principaux documents
8.55140
Sigma-Aldrich
Fmoc-PAL-Linker
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-PAL-Linker
1 G
112,00 $
5 G
449,00 $
112,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
112,00 $
5 G
449,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H31NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
505.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
112,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
178-180 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(Cc4c(cc(cc4OC)OCCCCC(=O)O)OC)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C29H31NO7/c1-34-26-15-19(36-14-8-7-13-28(31)32)16-27(35-2)24(26)17-30-29(33)37-18-25-22-11-5-3-9-20(22)21-10-4-6-12-23(21)25/h3-6,9-12,15-16,25H,7-8,13-14,17-18H2,1-2H3,(H,30,33)(H,31,32)
Clé InChI
ATYUCXIJDKHOPX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Barany′s aminomethyl-dimethoxyphenoxyvaleric acid linker [1]. The amino group of this linker can be easily acylated under standard coupling conditions. Following peptide assembly, treatment with 95% TFA containing scavengers releases the desired peptide amide. Studies have shown the acid sensitivity of this linker to be around twice that of the Rink amide linker [2]. There is some evidence to suggest that PAL resins give greater yields in microwave assisted synthesis.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to beige to grey
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0811)): ≥ 98.0 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable