MilliporeSigma
Passer à
8.55006
MBHA resin HL (100-200 mesh) . HCl
Novabiochem®
Synonyme(s) :
4-Methylbenzhydrylamine resin HL (100-200 mesh) hydrochloride salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
102,00 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
427,00 $
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 270,00 $
1 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
5 090,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
General description
High load resin for the synthesis of peptide amides by Boc SPPS [1,2]. Carboxylic acids or amino acids can be attached using standard methods of amide bond formation. Cleavage of the carboxamides from this resin can be effected by treatment with HF or TFMSA.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.80 - 1.40 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
The polyer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 100 - 200 mesh
Other Notes
Replaces: 01-64-0042
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
8.550008.550118.55020
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
functional group
amine
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c