8.53039
Boc-Asn-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Asn-OH, N-α-t.-Boc-L-asparagine
74,20 $
About This Item
74,20 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
pb
482 °C/1013 hPa
Pf
170-175 °C
Température de transition
flash point 245 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amide
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
N([C@@H](CC(=O)N)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H16N2O5/c1-9(2,3)16-8(15)11-5(7(13)14)4-6(10)12/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,12)(H,11,15)(H,13,14)/t5-/m0/s1
Clé InChI
FYYSQDHBALBGHX-YFKPBYRVSA-N
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -8.0 - -6.0 °
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable