8.53037
Boc-D-Arg(Tos)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-D-Arg(Tos)-OH, N-α-t.-Boc-N G-tosyl-D-arginine
54,40 $
About This Item
54,40 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(\N=C(\NCCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)/N)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C18H28N4O6S/c1-12-7-9-13(10-8-12)29(26,27)22-16(19)20-11-5-6-14(15(23)24)21-17(25)28-18(2,3)4/h7-10,14H,5-6,11H2,1-4H3,(H,21,25)(H,23,24)(H3,19,20,22)/t14-/m1/s1
Clé InChI
WBIIPXYJAMICNU-CQSZACIVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in pyridine): +9.5 - +12.5 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable