Principaux documents
8.53021
Sigma-Aldrich
Boc-Ser(tBu)-OH . DCHA
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Ser(tBu)-OH . DCHA, N-α-t.-Boc-O-t.-butyl-L-serine
5 G
291,00 $
25 G
1 140,00 $
100 G
1 430,00 $
291,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
291,00 $
25 G
1 140,00 $
100 G
1 430,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H23NO5 · xC12H23N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
291,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
161-164 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](COC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C.N(C2CCCCC2)C1CCCCC1
InChI
1S/C12H23NO5.C12H23N/c1-11(2,3)17-7-8(9(14)15)13-10(16)18-12(4,5)6;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h8H,7H2,1-6H3,(H,13,16)(H,14,15);11-13H,1-10H2/t8-;/m0./s1
Clé InChI
AIEUUHIXSUNTGV-QRPNPIFTSA-N
Description générale
This derivative is supplied as a DCHA-salt since the free acid is not crystalline.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-0081
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2% in DMF): +22.5 - +27.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable