8.52414
Fmoc-Cav(Boc)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Cav(Boc)-OH
867,00 $
About This Item
867,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (HPLC): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear soluble
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -21.0 - -17.0 °
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable