Principaux documents
8.52220
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp-OBzl
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Asp-OBzl, N-α-Fmoc-L-aspartic acid α-benzyl ester
5 G
85,70 $
85,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
85,70 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H23NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
85,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥90.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](CC(=O)O)C(=O)OCc4ccccc4)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C26H23NO6/c28-24(29)14-23(25(30)32-15-17-8-2-1-3-9-17)27-26(31)33-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,27,31)(H,28,29)/t23-/m0/s1
Clé InChI
CBZSVHFNEMONDZ-QHCPKHFHSA-N
Description générale
Building block for introduction of aspartic acid bearing TFA-labile benzyl ester protection. Benzyl group is removed by hydrogenation over Pd/C or with strong acids such as TFMSA.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-1272
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable