Principaux documents
8.52122
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(OAll)-OH
≥98.0% (acidimetric), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Asp(OAll)-OH
5 G
178,00 $
25 G
700,00 $
100 G
1 670,00 $
178,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
178,00 $
25 G
700,00 $
100 G
1 670,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H21NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
178,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Fmoc-Asp(OAll)-OH, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
≥98.0% (acidimetric)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
111-114 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](CC(=O)OCC=C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C22H21NO6/c1-2-11-28-20(24)12-19(21(25)26)23-22(27)29-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,25,26)/t19-/m0/s1
Clé InChI
FBNFRRNBFASDKS-IBGZPJMESA-N
Description générale
Orthogonally-protected building block for the synthesis of peptides modified at the Asp side chain by Fmoc SPPS. See entry for 852072 for more details.04-12-1303
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-1303
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -30.0 - -25.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.