Principaux documents
8.52092
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dab(Mtt)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Dab(Mtt)-OH, N-α-Fmoc-N-γ-4-methyltrityl-L-diaminobutanoic acid
1 G
487,00 $
25 G
9 730,00 $
487,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
487,00 $
25 G
9 730,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C39H36N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
596.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
487,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](CCNC(c6ccc(cc6)C)(c5ccccc5)c4ccccc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C39H36N2O4/c1-27-20-22-30(23-21-27)39(28-12-4-2-5-13-28,29-14-6-3-7-15-29)40-25-24-36(37(42)43)41-38(44)45-26-35-33-18-10-8-16-31(33)32-17-9-11-19-34(32)35/h2-23,35-36,40H,24-26H2,1H3,(H,41,44)(H,42,43)/t36-/m0/s1
Clé InChI
RXKBBKLPMHPIKD-BHVANESWSA-N
Description générale
The side-chain Mtt group can be selectively removed with 1% TFA in DCM [1,2,3] or DCM/HFIP/TFE/TES (6.5:2:1:0.5) [4], making this an excellent derivative for the synthesis by Fmoc SPPS of branched peptides and peptides modified at the Dab side-chain [4,5], and for the construction of templates and multifunctionalized resins for combinatorial synthesis.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] K. Barlos, et al., C. H. Schneider & A. N. Eberle (Eds), ESCOM, Leiden, 1993, pp. 283.
[2] A. Aletras, et al. (1995) Int. J. Peptide Protein Res., 45, 488.
[3] L. Bourel, et al. (2000) J. Peptide Sci., 6, 264.
[4] K. Barlos, personal communication.
[5] P. Hoogerhout, et al. (1999) J. Peptide Res., 54, 436.
[6] C. Park & K. Burgess (2001) J. Comb. Chem., 3, 257.
Liaison
Replaces: 04-12-1210
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.