| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
25 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 53,70 $ |
100 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 132,00 $ |
250 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 283,00 $ |
500 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 521,00 $ |
1 kg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 934,00 $ |
2 kg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 760,00 $ |
5 kg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 3 790,00 $ |
A propos de cet article
53,70 $
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
177.4 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)
InChI key
NDKDFTQNXLHCGO-UHFFFAOYSA-N
General description
Standard building block for introduction of glycine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Color index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Gly-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Gly-Gly-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC), ≥98.0% (acidimetric) | assay ≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (acidimetric), ≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC) |
| functional group Fmoc | functional group amide | functional group Fmoc | functional group amide |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Gly-OH
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c