Principaux documents
8.45097
Sigma-Aldrich
N-Dodecane
Msynthplus
Synonyme(s) :
N-Dodecane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)10CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Numéro de classement CE :
203-967-9
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
0.4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
200 °C
Limite d'explosivité
0.6 % (v/v)
Viscosité cinématique
<7 cSt(40 °C)
pb
216.3 °C/1013 hPa
Pf
-9.6 °C
Température de transition
flash point 85.5 °C
Densité
0.75 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Color (visual): colourless
Appearance of substance (visual): liquid
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.748 - 0.749
Identity (IR): passes test
1,1-Dichloroethene (HS-GC): lot specific result
1,1,1-Trichloroethane (HS-GC): lot specific result
Benzene (HS-GC): lot specific result
Carbon tetrachloride (HS-GC): lot specific result
1,2-Dichloroethane (HS-GC): lot specific result
Informations légales
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1