Principaux documents
8.44001
Sigma-Aldrich
Dibasic ester
(mixture of dimethyladipate, dimethylglutarate) for synthesis
About This Item
Code UNSPSC :
12352108
Pression de vapeur
5.3 Pa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Viscosité cinématique
2.53 cSt(20 °C)
Température de transition
flash point 104 °C
Densité
1.09 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Description générale
(mixture of dimethyladipate, dimethylglutarate) for synthesis
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
219.2 °F
Point d'éclair (°C)
104 °C