Principaux documents
8.44000
Sigma-Aldrich
Dibasic ester
(mixture of dimethyladipate, dimethylglutarate, dimethylsuccinate) for synthesis
100 ML
31,90 $
31,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
31,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352108
Nomenclature NACRES :
NA.22
31,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Densité
1.09 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Description générale
(mixture of dimethyladipate, dimethylglutarate, dimethylsuccinate) for synthesis
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1