Principaux documents
8.43899
Sigma-Aldrich
Sodium molybdate dihydrate
for synthesis
Synonyme(s) :
Sodium molybdate dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
MoNa2O4 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-551-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
crystals
Puissance
4233 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O)
Pf
687 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilité
840 g/L
Densité
2.71 g/cm3 at 22 °C (for the dihydrate)
Masse volumique apparente
1000‑1400 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Mo](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
Clé InChI
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1