Key Documents
1.93639
Supelco
Sodium molybdate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Sodium molybdate dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
MoNa2O4 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
Clé InChI
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable