Principaux documents
8.43854
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylboronic acid
≥97% (acidimetric)
Synonyme(s) :
4-Hydroxyphenylboronic acid
1 G
87,70 $
5 G
225,00 $
87,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
87,70 $
5 G
225,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.22
87,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97% (acidimetric)
Forme
powder
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
B(O)(O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H7BO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8-10H
Clé InChI
COIQUVGFTILYGA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable