Documents
8.43830
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1H-imidazole
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Ethyl-1H-imidazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
230-403-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.32 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Densité
0.995 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H8N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
IWDFHWZHHOSSGR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.997
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2