Key Documents
8.43602
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-o-toluidine
for synthesis
Synonyme(s) :
N-Ethyl-o-toluidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
202-354-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
445 °C
Puissance
2400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.2-5.9 % (v/v)
Point d'ébullition
217 °C/1013 hPa
Pf
<-15 °C
Température de transition
flash point 88 °C
Solubilité
1 g/L
Densité
0.95 g/mL
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H13N/c1-3-10-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7,10H,3H2,1-2H3
Clé InChI
MWOUGPLLVVEUMM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.947 - 0.951
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup