Principaux documents
8.42258
Sigma-Aldrich
2-(4-Toluoyl)benzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2-(4-Toluoyl)benzoic acid
25 G
84,50 $
84,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 G
84,50 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
201-614-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
84,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (acidimetric)
Pf
133-137 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1c(cccc1)C(=O)c2ccc(cc2)C
InChI
1S/C15H12O3/c1-10-6-8-11(9-7-10)14(16)12-4-2-3-5-13(12)15(17)18/h2-9H,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
ICQOWIXIHDDXDI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable