Principaux documents
8.41753
Sigma-Aldrich
1-Heptanethiol
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Heptanethiol
10 ML
83,50 $
83,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
83,50 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H16S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352105
Numéro de classement CE :
216-678-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
83,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1.5 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
0.9 % (v/v)
pb
173-175 °C/1013 hPa
Pf
-43 °C
Température de transition
flash point 46 °C
Solubilité
0.009 g/L
Densité
0.844 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
SCCCCCCC
InChI
1S/C7H16S/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
VPIAKHNXCOTPAY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.842 - 0.846
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup