Documents
8.41590
Sigma-Aldrich
1-Aminoanthraquinone
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Aminoanthraquinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
201-423-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
251-254 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C14H9NO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H,15H2
Clé InChI
KHUFHLFHOQVFGB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 250 °C
Melting range (upper value): ≤ 255 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable