Principaux documents
8.41567
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzothiazole
for synthesis
Synonyme(s) :
2,5-Dimethylbenzothiazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.24
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
202-404-4
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
crystals
Puissance
957 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
40-42 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H9NS/c1-6-3-4-9-8(5-6)10-7(2)11-9/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
XHANCLXYCNTZMM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup