Documents
717924
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylaniline (2-methyl-d3)
99 atom % D, 95% (CP)
Synonyme(s) :
2-Methyl-6-(trideuteriomethyl)aniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8D3H8N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
95% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
214 °C/739 mmHg (lit.)
Pf
10-12 °C (lit.)
Densité
1.01 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3
Clé InChI
UFFBMTHBGFGIHF-FIBGUPNXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable