Principaux documents
8.41522
Sigma-Aldrich
1-Ethynylcyclohexanol
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Ethynylcyclohexanol
100 ML
83,70 $
25 L
8 400,00 $
83,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
83,70 $
25 L
8 400,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
201-100-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
83,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1 hPa ( 50 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
365 °C
Puissance
583 mg/kg LD50, oral (Rat)
973 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.3-8.7 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pb
180 °C/1013 hPa
Pf
30-32 °C
Température de transition
flash point 73 °C
Solubilité
10 g/L
Densité
0.976 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC1(CCCCC1)C#C
InChI
1S/C8H12O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1,9H,3-7H2
Clé InChI
QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.979
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup