Principaux documents
8.41439
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
for synthesis
Synonyme(s) :
2,4-Dichlorophenyl isocyanate, Isocyanic acid 2,4-dichlorophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H3Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
220-040-4
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
crystals
Point d'ébullition
80 °C/1 hPa
Pf
58-61 °C
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
Clé InChI
OLBJNSPBWLCTOT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 58 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3