Principaux documents
8.41271
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
1 G
106,00 $
106,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
106,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H3Cl3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Nomenclature NACRES :
NA.22
106,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
powder
Pf
75-76 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(cc(cc1C=O)Cl)Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H
Clé InChI
DJYRZTCLVDKWBL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 73 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable