Principaux documents
8.41124
Sigma-Aldrich
Methylenediphosphonic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Methylenediphosphonic acid, Methanediphosphonic acid, Medronic acid
1 G
179,00 $
179,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
179,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CH6O6P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
217-851-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
179,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (acidimetric)
Forme
powder
Pf
200-205 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])C[P](=O)(O)O
InChI
1S/CH6O6P2.2Na/c2-8(3,4)1-9(5,6)7;;/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
RXSYPQBNTPQOTQ-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 198 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable