8.40088
2-Ethylhexyl methacrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonyme(s) :
2-Ethylhexyl methacrylate, 2-Methyl-2-propenoic acid-2-ethylhexyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.13 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
380 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
0.6 % (v/v)
Point d'ébullition
218 °C/1013 hPa
Pf
-50 °C
Température de transition
flash point 92 °C
Solubilité
<0.1 g/L
Densité
0.88 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C12H22O2/c1-5-7-8-11(6-2)9-14-12(13)10(3)4/h11H,3,5-9H2,1-2,4H3
Clé InChI
WDQMWEYDKDCEHT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.886
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup