Principaux documents
8.22286
Sigma-Aldrich
Sulfate de sodium
anhydrous for synthesis
Synonyme(s) :
Sulfuric acid sodium salt (1:2)
1 KG
76,60 $
5 KG
195,00 $
76,60 $
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
76,60 $
5 KG
195,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Na2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-820-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
76,60 $
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
Niveau de qualité
Forme
crystals
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
884 °C (lit.)
Solubilité
200 g/L
Densité
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
1400‑1600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium sulfate (anhydrous) can be used as a drying agent in organic synthesis for the removal of traces of water from organic extracts.[1][2]
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Syntheses of tris (pyrazolyl) methane ligands and {[tris (pyrazolyl) methane] Mn (CO)3}SO3CF3 complexes: Comparison of ligand donor properties
Reger DL, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 607(1-2), 120-128 (2000)
Frank J Schenck et al.
Journal of AOAC International, 85(5), 1177-1180 (2002-10-11)
Water-miscible solvents, such as acetone and acetonitrile, effectively extract both polar and nonpolar pesticide residues from nonfatty foods. The addition of sodium chloride to the resulting acetonitrile-water or acetone-water extract (salting out) results in the separation of the water from