Documents
8.22194
Sigma-Aldrich
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
for synthesis
Synonyme(s) :
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H25ClN2O2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.91
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
205-001-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
powder
Puissance
620 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
115 °C (decomposition)
Température de transition
flash point 122 °C
Solubilité
62.5 g/L
Masse volumique apparente
310 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14+,19-,20+;;;/m0.../s1
Clé InChI
MPQKYZPYCSTMEI-FXXIJDEQSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (calculated on dried substance): -258.0 - -245.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1